Få mere at vide
N-Boc-3-cyclohexyl-L-alanine, 98%
Artikelnummer. p-7036849
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15471488
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55282.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 37736-82-6 | C14H25NO4 | 271.357 g/mol
Det er et agrokemisk, organisk og farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er en agrokemiske, organiske og
farmaceutiske mellemprodukter.
Bemærkninger
Opbevaring: Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et køligt, mørkt og godt ventileret sted og væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37736-82-6
Molekylær formel C14H25NO4
Molekylvægt (g/mol) 271.357
MDL nummer MFCD00211335
InChI nøgle MSZQAQJBXGTSHP-NSHDSACASA-N
Synonym boc-cha-oh, boc-cha-oh hydrate, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, boc-beta-cyclohexyl-ala-oh, boc-l-cyclohexylalanine, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid, n-boc-b-cyclohexylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, boc-cyclohexyl-ala-oh, boc-3-cyclohexyl-l-alanine
PubChem CID 10588189
IUPAC navn (2S)-3-cyclohexyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1CCCCC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-3-cyclohexyl-L-alanine
Mængde 250 mg
Beilstein 3060603
Formel vægt 271.36
Procent renhed 98%