Få mere at vide
N-Boc-3-cyclohexyl-L-alanin, 98%
Artikelnummer. 15461488
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15461488 5 g 5g
15471488 250 mg 250mg
15451488 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55282.06
CAS: 37736-82-6 | C14H25NO4 | 271,357 g/mol
Det er et agrokemisk, organisk og farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er en agrokemiske, organiske og
farmaceutiske mellemprodukter.
Bemærkninger
Opbevaring: Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et køligt, mørkt og godt ventileret sted og væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37736-82-6
Molekylær formel C14H25NO4
Molekylvægt (g/mol) 271.357
MDL nummer MFCD00211335
InChI nøgle MSZQAQJBXGTSHP-NSHDSACASA-N
Synonym boc-cha-oh, boc-cha-oh hydrate, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, boc-beta-cyclohexyl-ala-oh, boc-l-cyclohexylalanine, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid, n-boc-b-cyclohexylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, boc-cyclohexyl-ala-oh, boc-3-cyclohexyl-l-alanine
PubChem CID 10588189
IUPAC navn (2S)-3-cyclohexyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1CCCCC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-3-cyclohexyl-L-alanine
Mængde 5 g
Beilstein 3060603
Formel vægt 271.36
Procent renhed 98%