Få mere at vide
N-Boc-3-cyclohexyl-L-alanin, 98%
Beskrivelse
Det er et agrokemisk, organisk og farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
farmaceutiske mellemprodukter.
Bemærkninger
Opbevaring: Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et køligt, mørkt og godt ventileret sted og væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-3-cyclohexyl-L-alanine |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 3060603 |
| Formel vægt | 271.36 |
| Procent renhed | 98% |