Få mere at vide
Alfa Aesar™ N-Boc-3-cyclohexyl-D-alanine, 98%
Artikelnummer. 15421568
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421568 250 mg 250mg
15401568 1 g 1g
15411568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421568 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H55339.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 127095-92-5
Molekylær formel C14H25NO4
Molekylvægt (g/mol) 271.357
MDL nummer MFCD00211334
InChI nøgle MSZQAQJBXGTSHP-LLVKDONJSA-N
Synonym boc-d-cha-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, boc-3-cyclohexyl-d-alanine, boc-d-cha-oh hydrate, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, boc-d-cha, ambotzbaa1314, boc-d-cha-oh*h2o
PubChem CID 2755927
IUPAC navn (2R)-3-cyclohexyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1CCCCC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-3-cyclohexyl-D-alanine
Smeltepunkt 64°C to 67°C
Mængde 250 mg
Beilstein 4192671
Formel vægt 271.36
Procent renhed 98%