Få mere at vide
N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499038
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499038 1 g 1g
15409048 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15499038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62517.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131980-30-8
Molekylær formel C15H18N2O4
Molekylvægt (g/mol) 290.319
MDL nummer MFCD00797560
InChI nøgle FDQDHMZKOPOWFE-LBPRGKRZSA-N
Synonym boc-phe 3-cn-oh, boc-l-3-cyanophenylalanine, boc-3-cyano-l-phenylalanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-cyanophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-cyanophenyl propanoic acid, boc-l-3-cn-phe-oh, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-3-3-cyanophenyl propanoic acid, boc-l-3-cyanophe, boc-l-3-cyano phenylalanine
PubChem CID 2734498
IUPAC navn (2S)-3-(3-cyanophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC(=C1)C#N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine
FN nummer UN3439
Mængde 1 g
Formel vægt 290.31
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof