Få mere at vide
N-Boc-3-chloro-L-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15478497
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478497 1 g 1g
15498497 250 mg 250mg
15488497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52015.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114873-03-9 | C14H18ClNO4 | 299.751 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114873-03-9
Molekylær formel C14H18ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 299.751
MDL nummer MFCD00672515
InChI nøgle RCZHBTHQISEPPP-NSHDSACASA-N
Synonym boc-3-chloro-l-phenylalanine, boc-phe 3-cl-oh, boc-l-3-chlorophenylalanine, s-n-boc-3-chlorophenylalanine, boc-l-phe 3-cl-oh, boc-l-3-chlorophe, boc-d-3-chlorophenylalanine, boc-l-3-chloro-phe-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, n-boc-3-chloro-l-phenylalanine
PubChem CID 2761465
IUPAC navn (2S)-3-(3-chlorphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-3-chloro-L-phenylalanine
Mængde 1 g
Formel vægt 299.75
Procent renhed 95%