Få mere at vide
N-Boc-3-bromo-L-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15498507
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498507 5 g 5g
15408517 250 mg 250mg
15488507 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52024.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82278-73-7 | C14H18BrNO4 | 344.205 g/mol
N-Boc-3-brom-L-phenylalanin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-3-brom-L-phenylalanin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82278-73-7
Molekylær formel C14H18BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 344.205
MDL nummer MFCD01317710
InChI nøgle FBUDYESOPLBQIR-NSHDSACASA-N
Synonym s-n-boc-3-bromophenylalanine, boc-l-3-bromophenylalanine, boc-3-bromo-l-phenylalanine, boc-phe 3-br-oh, boc-l-3-br-phe-oh, boc-l-3-bromophe, n-boc-3-bromo-l-phenylalanine, s-3-3-bromophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2s-3-3-bromophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-3-3-bromophenyl propanoic acid
PubChem CID 2734476
IUPAC navn (2S)-3-(3-bromphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-3-bromo-L-phenylalanine
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 344.2
Procent renhed 95%