Få mere at vide
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanin, 95%
Artikelnummer. 15458768
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458768 250 mg 250mg
15438768 1 g 1g
15448768 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62216.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 205445-52-9 | C14H17F2NO4 | 301,29 g/mol
Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Noter
Hold beholderen tæt lukket. Opbevar det væk fra oxiderende midler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 205445-52-9
Molekylær formel C14H17F2NO4
Molekylvægt (g/mol) 301.29
MDL nummer MFCD00797555
InChI nøgle CZBNUDVCRKSYDG-NSHDSACASA-N
Synonym boc-phe 3,5-dif-oh, boc-l-3,5-difluorophenylalanine, boc-l-3,5-difluorophe, s-n-boc-3,5-difluorophenylalanine, boc-phe 3,5-f2-oh, boc-3,5-difluoro-l-phenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-3,5-difluoro, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,5-difluorophenyl propionic acid
PubChem CID 2779009
IUPAC navn (2S)-3-(3,5-difluorophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanosyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC(=C1)F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine
Smeltepunkt 115 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 301.29
Procent renhed 95%