Få mere at vide
N-Boc-3-(4-pyridyl)-D-alanin, 95%
Artikelnummer. 15418768
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418768 5 g 5g
15428768 250 mg 250mg
15408768 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62215.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
CAS: 37535-58-3 | C13H18N2O4 | 266,297 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37535-58-3
Molekylær formel C13H18N2O4
Molekylvægt (g/mol) 266.297
MDL nummer MFCD00672529
InChI nøgle FNYWDMKESUACOU-SNVBAGLBSA-N
Synonym boc-d-4-pyridylalanine, boc-d-4-pal-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-pyridin-4-yl propanoic acid, boc-3-4-pyridyl-d-alanine, boc-d-4-pyridylala, boc-4'-pyridyl-d-ala, boc-3-4-pyridyl-d-ala-oh, n-tert-butoxycarbonyl-4-pyridyl-d-alanine, boc-d-3-4-pyridyl-alanine, r-2-tert-butoxycarbonylamino-3-pyridin-4-yl-propionic acid
PubChem CID 2734503
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-pyridin-4-ylpropansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=NC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-3-(4-pyridyl)-D-alanine
Smeltepunkt 223 °C til 229 °C
Farve Hvid
Beilstein 4195478
Mængde 5 g
Formel vægt 266.29
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver