Få mere at vide
N-Boc-3-(4-pyridyl)-D-alanin, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-3-(4-pyridyl)-D-alanine |
| Smeltepunkt | 223°C to 229°C |
| Farve | Hvid |
| Beilstein | 4195478 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 266.29 |
| Følsomhed | Air and moisture sensitive |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Pulver |