Få mere at vide
N-Boc-3,4-dichlor-L-phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458547
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458547 250 mg 250mg
15438547 1 g 1g
15448547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52053.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 80741-39-5 | Molekylformel: C14H16Cl2NO4 | Molekylvægt: 333,19 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80741-39-5
Molekylær formel C14H16Cl2NO4
Molekylvægt (g/mol) 333.19
MDL nummer MFCD00273436
InChI nøgle UGZIQCCPEDCGGN-NSHDSACASA-M
Synonym boc-3,4-dichloro-l-phenylalanine, boc-phe 3,4-dicl-oh, boc-l-3,4-dichlorophe, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-l-3,4-dichlorophenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-3,4-dichloro-phe-oh, boc-phe 3,4-cl2-oh, boc-l-3,4-dichloro phenylalanine
PubChem CID 2734501
IUPAC navn (2S)-3-(3,4-dichlorphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-3,4-dichloro-L-phenylalanine
Mængde 250 mg
Beilstein 6426101
Formel vægt 334.2
Procent renhed 95%