Få mere at vide
N-Boc-3,4-dichlor-L-phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-3,4-dichloro-L-phenylalanine |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 6426101 |
| Formel vægt | 334.2 |
| Procent renhed | 95% |