Få mere at vide
N-BOC-3-(4-cyanophenyl)oxaziridin, 98+%
Artikelnummer. 10777982 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10777982 500 mg Glasflaske 500mg
10699253 2 g Glasflaske 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10777982 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297095000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-04-2027
CAS: 150884-56-3 | C13H14N2O3 | 246,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150884-56-3
Molekylær formel C13H14N2O3
Molekylvægt (g/mol) 246.27
MDL nummer MFCD00800493
InChI nøgle ACXPNVRTMHEHMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-3-4-cyanophenyl oxaziridine, tert-butyl 3-4-cyanophenyl-1,2-oxaziridine-2-carboxylate, tert-butyl 3-4-cyanophenyl oxaziridine-2-carboxylate, 2-oxaziridinecarboxylicacid, 3-4-cyanophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r,3s-rel-9ci, acmc-20n62r, n-boc-3-4-cyanophenyl oxaziridine, 98+%, 2-tert-butoxycarbonyl-3-4-cyanophenyl oxaziridine, n-tert-butoxycarbonyl-3-4-cyanophenyl-oxaziridine, 3-4-cyano-phenyl-oxaziridine-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-4-cyano-phenyl oxaziridine-2-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2725038
IUPAC navn tert-butyl-3-(4-cyanophenyl)oxaziridin-2-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C(O1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-3-(4-Cyanophenyl)oxaziridine
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 57,0 °C til 63,0 °C
Farve Beige til hvid
Elementær analyse 98,0% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i ether, methylenchlorid, kloroform osv
Formel vægt 246.27
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-3-(4-Cyanophenyl)oxaziridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.