Få mere at vide
N-Boc-3-(2-pyridyl)-L-alanin, 98%
Artikelnummer. 15419488
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419488 1 g 1g
15439488 250 mg 250mg
15429488 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15419488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63037.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71239-85-5 | C13H18N2O4 | 266,297 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71239-85-5
Molekylær formel C13H18N2O4
Molekylvægt (g/mol) 266.297
MDL nummer MFCD00191190
InChI nøgle KMODKKCXWFNEIK-JTQLQIEISA-N
Synonym boc-l-2-pyridylalanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-pyridin-2-yl propanoic acid, boc-3-2-pyridyl-l-alanine, boc-l-3-2-pyridyl-alanine, boc-ala 2-pyridyl-oh, boc-2-pal-oh, boc-3-2-pyridyl-ala-oh, boc-2'-pyridyl-l-ala, n-boc-3-2-pyridyl-l-alanine, boc-l-2-pyridylala
PubChem CID 2734482
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-pyridin-2-ylpropansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=N1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-3-(2-pyridyl)-L-alanine
Beilstein 6416850
Mængde 1 g
Formel vægt 266.29
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof