Få mere at vide
N-Boc-3-(2-naftyl)-L-alanin, 97%
Artikelnummer. 15409778
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15409778 1 g 1g
15419778 5 g 5g
15429778 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15409778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63205.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 58438-04-3 | C18H21NO4 | 315,369 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58438-04-3
Molekylær formel C18H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 315.369
MDL nummer MFCD00079671
InChI nøgle URKWHOVNPHQQTM-HNNXBMFYSA-N
Synonym boc-3-2-naphthyl-l-alanine, boc-2-nal-oh, boc-l-2-naphthylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-3-2-naphthyl-l-alanine, boc-l-3-2-naphthyl-alanine, s-boc-3-2-naphthyl-l-alanine, s-n-boc-2-naphthylalanine, boc-2-l-naphthylalanine, n-boc-3-2-naphthyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid
PubChem CID 7020908
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-naphthalen-2-ylpropansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Smeltepunkt ∼95 °C
Farve Hvid
Beilstein 4326467
Mængde 1 g
Formel vægt 315.37
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof