Få mere at vide
N-Boc-2-pyrrolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-2-pyrrolidinone |
| CAS | 85909-08-6 |
| Molekylær formel | C9H15NO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Oxo-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl 2-oxo-1-pyrrolidinecarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-one, 2-Oxopyrrolidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-one, N-(tert-Butyloxycarbonyl)pyrrolidin-2-one, N-Boc-2-pyrrolidinone, N-tert-Butoxycarbonyl-2-oxopyrrolidine, NSC 662770, tert-Butyl 2-Oxopyrrolidine-1-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-5-7(10)11/h4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1=O |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-oxopyrrolidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.22 |
| Formel vægt | 185.1052 |