Få mere at vide
N-Boc-2-propargyl-L-glycine, 95%, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
N-Boc-2-propargyl-L-glycine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
N-Boc-2-propargyl-L-glycine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-2-propargyl-L-glycine |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 213.23 |
| Procent renhed | 95% |