Få mere at vide
N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10107053 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
50 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10107053 1 g Glass bottle 1g
10014923 5 g Glass bottle 5g
10433945 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10107053 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 384760010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98303-20-9
Molekylær formel C11H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 229.28
MDL nummer MFCD01862877
InChI nøgle JQAOHGMPAAWWQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, n-boc-dl-pipecolinic acid, n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, boc-dl-pip-oh, n-boc-pipecolic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2-piperidinecarboxylic acid
PubChem CID 581831
IUPAC navn 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidine-2-carboxylic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 132°C to 134°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 229.28
Procent renhed 97+%
Fysisk form Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-BOC-Piperidine-2-carboxylic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.