Få mere at vide
N-Boc-2-methyl-L-serin, 97%
Artikelnummer. 15489317
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15489317 250 mg 250mg
15479317 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52570.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 84311-19-3 | C9H17NO5 | 219,24 g/mol
N-Boc-2-methyl-L-serin anvendes som cokatalysator i Diels-Alder-reaktionerne mellem cyclopentadien og methylacrylat i nærværelse af Lewis syrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-2-methyl-L-serin anvendes som cokatalysator i Diels-Alder-reaktionerne mellem cyclopentadien og methylacrylat i nærværelse af Lewis syrer.
Opløselighed
Opløselig i dimethylformamid.
Bemærkninger
Inkompatibel med reduktionsmidler, vand og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84311-19-3
Molekylær formel C9H17NO5
Molekylvægt (g/mol) 219.24
MDL nummer MFCD02682593
InChI nøgle FWRXDSRYWWYTPD-VIFPVBQESA-N
Synonym n-boc-alpha-methyl-l-serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, boc-alpha-methyl-l-ser, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, s-2-boc-amino-3-hydroxy-2-methylpropionic acid, n-1,1-dimethylethyl oxy carbonyl-2-methylserine, serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-2-methyl, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, n-boc-a-methylserine, boc-a-methyl-l-ser
PubChem CID 12991620
IUPAC navn (2S)-3-hydroxy-2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@](C)(CO)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-2-methyl-L-serine
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylformamid.
Formel vægt 219.24
Procent renhed 97%