Få mere at vide
N-Boc-2-methyl-D-serin-methylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-2-methyl-D-serine methyl ester |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 233.26 |
| Procent renhed | 97% |