Få mere at vide
N-Boc-2-methyl-D-serin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-2-methyl-D-serine |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 219.24 |
| Procent renhed | 97% |