missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Boc-2-bromopyrrole, in hexane - 25% w/v, TRC

Artikelnummer. 30347695
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
20 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347695 20 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347695 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB64395020ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Boc-2-bromopyrrole
CAS 117657-37-1
Molekylær formel C9H12BrNO2
Mængde 20 mL
Synonym 2-Bromo-1H-pyrrole-1-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H12BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-5-7(11)10/h4-6H,1-3H3
SMIL CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1Br
IUPAC navn tert-butyl 2-bromopyrrole-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 246.1
Formel vægt 245.0051
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 25 %
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.