Få mere at vide
N-Boc-2-bromopyrrole, in hexane - 25% w/v, TRC
Artikelnummer. 30337336
Skift visning
Mængde:
2 mL
Artikelnummer. Mængde
30337336 2 mL
1 options
Artikelnummer. 30337336 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6439502ML
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-2-bromopyrrole
CAS 117657-37-1
Molekylær formel C9H12BrNO2
Mængde 2 mL
Synonym 2-Bromo-1H-pyrrole-1-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H12BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-5-7(11)10/h4-6H,1-3H3
SMIL CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1Br
IUPAC navn tert-butyl 2-bromopyrrole-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 246.1
Formel vægt 245.0051
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 25 %