Få mere at vide
N-Boc-2-aminoisobutyric acid, 98+%
Artikelnummer. 11398826
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398826 1 g 1g
11308836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19484.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30992-29-1 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30992-29-1
Molekylær formel C9H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 203.238
MDL nummer MFCD00042973
InChI nøgle MFNXWZGIFWJHMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-aib-oh, boc-alpha-methylalanine, 2-boc-amino isobutyric acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylpropanoic acid, boc-2-aminoisobutyric acid, n-boc-2-aminoisobutyric acid, n-boc-alpha-methylalanine, n-boc-2-amino-2-methylpropanoic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino-2-methylpropanoic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino isobutyric acid
PubChem CID 2733845
IUPAC navn 2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-2-aminoisobutyric acid
Smeltepunkt 118°C to 121°C
Beilstein 1953772
Mængde 1 g
Formel vægt 203.24
Procent renhed ≥98%