Få mere at vide
N-BOC-2,4-dibromopyrrole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-BOC-2,4-dibromopyrrole |
| CAS | 117657-38-2 |
| Molekylær formel | C9H11Br2NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2,5-Dibromo-1H-pyrrole-1-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 2,5-Dibromo-1H-pyrrole-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11Br2NO2/c1-9(2,3)14-8(13)12-6(10)4-5-7(12)11/h4-5H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)n1c(Br)ccc1Br |
| IUPAC navn | tert-butyl 2,5-dibromopyrrole-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 325 |
| Formel vægt | 322.9157 |