Få mere at vide
N-Boc-(1S)-3-[3-(3-(isopropyl-d6)-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-exo-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenyl-1-propanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-(1S)-3-[3-(3-(isopropyl-d6)-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-exo-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenyl-1-propanamine |
| CAS | 1217525-03-5 |
| Molekylær formel | C27H35D6N5O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | [(1S)-3-[(3-exo)-3-[3-Methyl-5-(1-methylethyl-d6)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenylpropyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, tert-Butyl (1S)-3-[3-(3-(Isopropyl-d6)-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-exo-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenylpropylcarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H41N5O2/c1-18(2)25-30-29-19(3)32(25)23-16-21-12-13-22(17-23)31(21)15-14-24(20-10-8-7-9-11-20)28-26(33)34-27(4,5)6/h7-11,18,21-24H,12-17H2,1-6H3,(H,28,33)/t21?,22?,23?,24-/m0/s1/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(c1nnc(C)n1C2CC3CCC(C2)N3CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c4ccccc4)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[(1S)-3-[3-[3-(1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-yl)-5-methyl-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]-1-phenylpropyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 473.68 |
| Formel vægt | 473.3637 |