Få mere at vide
N-Boc-1H-pyrazol-1-carboxamidin, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine |
| Smeltepunkt | 97 °C til 101 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 6141956 |
| Formel vægt | 210.23 |
| Procent renhed | ≥98% |