Få mere at vide
N-Boc-1H-pyrazol-1-carboxamidin, 98+%
Artikelnummer. 15480698
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480698 5 g 5g
15470698 1 g 1g
15490698 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54394.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
CAS: 152120-61-1 | C9H14N4O2 | 210,237 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 152120-61-1
Molekylær formel C9H14N4O2
Molekylvægt (g/mol) 210.237
MDL nummer MFCD00216663
InChI nøgle IGSFMHYSWZUENI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1-guanylpyrazole, n-boc-1h-pyrazole-1-carboxamidine, n-boc-pyrazole-1-carboxamidine, n-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrazole-1-carboxamidine, tert-butyl 1e-amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1 h-pyrazole-1-carboxamidine, h-pyrazole-1-carboxamidine hcl, 1h-pyrazole-n-t-butyloxycarbonyl-1-carboxamidine, tert-butoxy-n-iminopyrazolylmethyl carboxamide, tert-butyl imino 1h-pyrazol-1-yl methylcarbamate
PubChem CID 9605068
IUPAC navn tert-butyl (NE)-N-[amino(pyrazol-1-yl)methyliden]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N=C(N)N1C=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Smeltepunkt 97°C to 101°C
Mængde 5 g
Beilstein 6141956
Formel vægt 210.23
Procent renhed ≥98%