missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Boc 1-O-t-Butyl 5-O-Methoxy L-Glutamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc 1-O-t-Butyl 5-O-Methoxy L-Glutamic Acid |
| CAS | 24277-38-1 |
| Molekylær formel | C15H27NO6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 5-Methyl Ester, N-Carboxy-L-glutamic Acid N,1-Di-t-butyl Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H27NO6/c1-14(2,3)21-12(18)10(8-9-11(17)20-7)16-13(19)22-15(4,5)6/h10H,8-9H2,1-7H3,(H,16,19)/t10-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 1-O-tert-butyl 5-O-methyl (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.38 |
| Formel vægt | 317.1838 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?