Få mere at vide
N-Boc-1-Boc-L-tryptofan, 95%
Artikelnummer. 15479058
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15479058 5 g 5g
15469058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62542.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
CAS: 144599-95-1 | C21H28N2O6 | 404,46 g/mol
N-Boc-1-Boc-L-tryptophan bruges generelt som et mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Boc-1-Boc-L-tryptophan anvendes generelt som et mellemprodukt i farmaceutisk og
kemisk forskning.
Opløselighed Opløseligt i dimethylformamid (1 mmol
i 2 ml).
Noter
Opbevares ved -20 °C. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144599-95-1
Molekylær formel C21H28N2O6
Molekylvægt (g/mol) 404.46
MDL nummer MFCD00270520
InChI nøgle FATGZMFSCKUQGO-HNNXBMFYSA-N
Synonym boc-trp boc-oh, s-3-1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-3-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-l-trp boc-oh, ambotzbaa1140, nalpha,1-di-boc-l-tryptophan, n,n'-di-t-butyloxycarbonyl-l-tryptophane, 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl indol-3-yl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1-tert-butoxycarbonyl indol-3-yl propanoic acid, 2s-3-1-tert-butoxy carbonyl-1h-indol-3-yl-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 7020330
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]indol-3-yl]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CN(C(=O)OC(C)(C)C)C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-1-Boc-L-tryptophan
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylformamid (1 mmole i 2 ml).
Formel vægt 404.46
Procent renhed 95%