Få mere at vide
N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11935501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11935501 1 g 1g
11925501 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11935501 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440440010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 120728-10-1 | Molecular Formula: C10H16NO4 | Molecular Weight: 214.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120728-10-1
Molekylær formel C10H16NO4
Molekylvægt (g/mol) 214.24
MDL nummer MFCD02682623
InChI nøgle ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, 1-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, boc-cyclovaline, boc-acbc-oh, 1-n-boc-amino-cyclobutane carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclobutane-1-carboxylic acid, n-boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid, boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
PubChem CID 1512646
IUPAC navn 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclobutane-1-carboxylic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Smeltepunkt 129°C to 133°C
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve White to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 215.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.