Få mere at vide
N-Boc-1,6-diaminohexan hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11358836
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358836 1 g 1g
11368836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19487.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 65915-94-8 | C11H25ClN2O2 | 252,78 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65915-94-8
Molekylær formel C11H25ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 252.78
MDL nummer MFCD00039072
InChI nøgle JSBWQIZQJOQPFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1,6-hexanediamine hydrochloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate hydrochloride, n-boc-1,6-diamino-hexane hydrochloride, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate hydrochloride, n-6-aminohexyl tert-butoxy carboxamide, chloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate monohydrochloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate hcl, acmc-1b5cm, n-1-boc-1,6-diaminohexane . hcl, n-boc-1,6-hexanediamine hcl
PubChem CID 3017638
IUPAC navn tert-butyl-N-(6-aminohexyl)carbamat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-1,6-diaminohexane hydrochloride
Smeltepunkt ∽164 °C (dekomponering)
Beilstein 3631740
Mængde 1 g
Formel vægt 252.79
Følsomhed Hygroskopisk
Procent renhed 98%