Få mere at vide
N-Boc-1,6-diaminohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399955
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399955 5 g 5g
11389955 1 g 1g
11309965 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11399955 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L19948.06
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 51857-17-1 | C11H24N2O2 | 216.325 g/mol
N-Boc-1,6-diaminohexan anvendes til fremstilling af 1,3-bis[6-(Boc-amino)hexyl]urinstof ved at reagere med carbonyldichlorid i nærvær af triethylamin. Yderligere bruges det som et reagens til indføringen af en C6-spacer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-1,6-diaminohexan bruges til at fremstille 1,3-bis[6-(Boc-amino)hexyl]urinstof ved at reagere med carbonyldichlorid i nærvær af triethylamin. Yderligere bruges det som et reagens til indføringen af en C6-spacer.
Opløselighed Opløselig i
dichlormethan og ethylacetat.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51857-17-1
Molekylær formel C11H24N2O2
Molekylvægt (g/mol) 216.325
MDL nummer MFCD00671489
InChI nøgle RVZPDKXEHIRFPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1,6-diaminohexane, n-boc-1,6-hexanediamine, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-diaminohexane, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, tert-butyl 6-aminohexylcarbamate, boc-1,6-diaminohexane hydrochloride, 6-tert-butoxycarbonylamino hexylamine, n-6-aminohexyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2733170
IUPAC navn tert-butyl-N-(6-aminohexyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
Specifica
Kemisk navn eller materiale N-Boc-1,6-diaminohexane
Kogepunkt 106°C to 110°C (0.3mmHg)
Brydningsindeks 1.461
FN nummer UN2735
Beilstein 2089264
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane and ethyl acetate.
Tæthed 0.965
Mængde 5 g
Flammepunkt >110°C (230°F)
Formel vægt 216.33
Følsomhed Air Sensitive
Procent renhed 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.