Få mere at vide
N-Boc-1,6-diaminohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389955
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389955 1 g 1g
11399955 5 g 5g
11309965 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389955 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19948.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51857-17-1 | C11H24N2O2 | 216.325 g/mol
N-Boc-1,6-diaminohexan anvendes til fremstilling af 1,3-bis[6-(Boc-amino)hexyl]urinstof ved at reagere med carbonyldichlorid i nærvær af triethylamin. Yderligere bruges det som et reagens til indføringen af en C6-spacer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-1,6-diaminohexan bruges til at fremstille 1,3-bis[6-(Boc-amino)hexyl]urinstof ved at reagere med carbonyldichlorid i nærvær af triethylamin. Yderligere bruges det som et reagens til indføringen af en C6-spacer.
Opløselighed Opløselig i
dichlormethan og ethylacetat.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51857-17-1
Molekylær formel C11H24N2O2
Molekylvægt (g/mol) 216.325
MDL nummer MFCD00671489
InChI nøgle RVZPDKXEHIRFPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1,6-diaminohexane, n-boc-1,6-hexanediamine, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-diaminohexane, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, tert-butyl 6-aminohexylcarbamate, boc-1,6-diaminohexane hydrochloride, 6-tert-butoxycarbonylamino hexylamine, n-6-aminohexyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2733170
IUPAC navn tert-butyl-N-(6-aminohexyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-1,6-diaminohexane
Kogepunkt 106°C to 110°C (0.3mmHg)
Brydningsindeks 1.461
FN nummer UN2735
Beilstein 2089264
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane and ethyl acetate.
Tæthed 0.965
Mængde 1 g
Flammepunkt >110°C (230°F)
Formel vægt 216.33
Følsomhed Air Sensitive
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,6-diaminohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,6-diaminohexane