missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Boc-1,5-imino-D-glucitol, TRC

Artikelnummer. 30329209
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329209 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329209 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6484605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Boc-1,5-imino-D-glucitol
CAS 122371-65-7
Molekylær formel C11 H21 N O6
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H21NO6/c1-11(2,3)18-10(17)12-4-7(14)9(16)8(15)6(12)5-13/h6-9,13-16H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9-/m1/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
IUPAC navn tert-butyl (2R,3R,4R,5S)-3,4,5-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 263.29
Formel vægt 263.1369
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.