Få mere at vide
N-Boc-1,4-diaminocyclohexan, 95%
Artikelnummer. 15432359
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432359 1 g 1g
15452359 250 mg 250mg
15442359 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432359 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64932.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
CAS: 195314-59-1 | C11H23N2O2 | 215,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 195314-59-1
Molekylær formel C11H23N2O2
Molekylvægt (g/mol) 215.32
MDL nummer MFCD01076211,MFCD03001719,MFCD03844604
InChI nøgle FEYLUKDSKVSMSZ-UHFFFAOYSA-O
Synonym trans-n-boc-1,4-cyclohexanediamine, n-boc-trans-1,4-cyclohexanediamine, 1-n-boc-cis-1,4-cyclohexyldiamine, tert-butyl 4-aminocyclohexyl carbamate, n-boc-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl n-4-aminocyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate, 1-boc-amino-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl 4-aminocyclohexylcarbamate, cis-n-boc-1,4-cyclohexanediamine
PubChem CID 2756050
IUPAC navn tert-butyl-N-(4-aminocyclohexyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC([NH3+])CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-1,4-diaminocyclohexane
Farve Hvid
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Beilstein 13428745
Formel vægt 214.31
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof