Få mere at vide
N-Boc-1,4-diaminobutane, 97+%
Artikelnummer. 15412988
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15412988 1 mL 1ml
15402988 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56499.XF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68076-36-8 | C9H20N2O2 | 188.271 g/mol
N-Boc-1,4-diaminobutan anvendes til fremstilling af farmakologisk aktive forbindelser, fremstilling af spermidinanaloger og til introduktion af en C4-spacer. Det tjener som mellemprodukter af medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-1,4-diaminobutan anvendes til fremstilling af farmakologisk aktive forbindelser, fremstilling af spermidinanaloger og til introduktion af en C4-spacer. Det tjener som mellemprodukter af medicin.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68076-36-8
Molekylær formel C9H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 188.271
MDL nummer MFCD00210019
InChI nøgle ZFQWJXFJJZUVPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-4-aminobutyl carbamate, n-boc-1,4-butanediamine, n-boc-1,4-diaminobutane, tert-butyl 4-aminobutyl carbamate, tert-butyl 4-aminobutylcarbamate, boc-1,4-diaminobutane, n-boc-1,4-butandiamine, n-4-aminobutyl carbamic acid tert-butyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-1,4-diaminobutane, mono-4-n-boc-1,4-diaminobutane
PubChem CID 4351
IUPAC navn tert-butyl-N-(4-aminobutyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-1,4-diaminobutane
Lineær formel (CH3)3COCONH(CH2)4NH2
Brydningsindeks 1.46
FN nummer UN2735
Beilstein 1937878
Tæthed 0.984
Mængde 1 mL
Flammepunkt 109°C (228°F)
Formel vægt 188.27
Procent renhed 98%