Få mere at vide
N-BOC-1,4-butanediamine, 95%
Artikelnummer. 10774185 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10774185 5 mL Glasflaske 5ml
10704755 1 mL Glasflaske 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10774185 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426190050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68076-36-8 | C9H20N2O2 | 188.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68076-36-8
Molekylær formel C9H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 188.27
MDL nummer MFCD00210019
InChI nøgle ZFQWJXFJJZUVPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-4-aminobutyl carbamate, n-boc-1,4-butanediamine, n-boc-1,4-diaminobutane, tert-butyl 4-aminobutyl carbamate, tert-butyl 4-aminobutylcarbamate, boc-1,4-diaminobutane, n-boc-1,4-butandiamine, n-4-aminobutyl carbamic acid tert-butyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-1,4-diaminobutane, mono-4-n-boc-1,4-diaminobutane
PubChem CID 4351
IUPAC navn tert-butyl-N-(4-aminobutyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-1, 4-butanediamine
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Tæthed 0.9840g/mL
Mængde 5 mL
Flammepunkt 109°C
Formel vægt 188.27
Procent renhed 95%
Specifik vægtfylde 0.984
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-1,4-butanediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.