Få mere at vide
N-Boc-1,3-diaminopropane hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338836
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338836 1 g 1g
11348836 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19486.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127346-48-9
Molekylær formel C8H19ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 210.702
MDL nummer MFCD01076598
InChI nøgle WUXOJNUZYOFBMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-aminopropyl carbamate hydrochloride, n-boc-1,3-diaminopropane hydrochloride, n-3-aminopropyl carbamic acid tert-butyl ester hydrochloride, n-boc-1,3-propanediamine hydrochloride, tert-butyl n-3-aminopropyl carbamate hydrochloride, acmc-20ak6b, n-boc-1,3-diaminopropane hcl, n-3-aminopropyl carbamic acid tert-butyl ester-hcl, tert-butyl 3-aminopropyl carbamatehydrochloride, n-3-aminopropyl carbamic acid tert-butyl ester hcl
PubChem CID 21982912
IUPAC navn tert-butyl-N-(3-aminopropyl)carbamat;hydrochlorid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-1,3-diaminopropane hydrochloride
Smeltepunkt 159°C to 161°C
Beilstein 3627894
Mængde 1 g
Formel vægt 210.71
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 98%