Få mere at vide
N-BOC-1,3-diaminopropane, 97%
Artikelnummer. 11945531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11945531 1 mL Glasflaske 1ml
11955531 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11945531 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442730010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75178-96-0 | C8H19N2O2 | 175.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75178-96-0
Molekylær formel C8H19N2O2
Molekylvægt (g/mol) 175.25
MDL nummer MFCD00210021
InChI nøgle POHWAQLZBIMPRN-UHFFFAOYSA-O
Synonym n-boc-1,3-propanediamine, n-boc-1,3-diaminopropane, tert-butyl n-3-aminopropyl carbamate, tert-butyl 3-aminopropyl carbamate, n-3-aminopropyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-aminopropylcarbamate, 1-boc-amino-1,3-propanediamine, 3-amino-propyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-t-boc-1,3-propanediamine, n-tert-butoxycarbonyl-1,3-diaminopropane
PubChem CID 2735700
IUPAC navn tert-butyl-N-(3-aminopropyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCC[NH3+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-1, 3-diaminopropane
Smeltepunkt 22.0°C
Kogepunkt 94.0°C to 96.0°C (0.2 Torr)
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CHOC(O)NH(CH2)3NH2
Tæthed 0.9980g/mL
Mængde 1 mL
Formel vægt 174.24
Procent renhed 97%
Specifik vægtfylde 0.998
Fysisk form Væske