Få mere at vide
N-Boc-1,3-diaminopropan, 95%
Artikelnummer. 11449460
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449460 5 g 5g
11439460 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449460 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50304.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 75178-96-0 | C8H19N2O2 | 175,25 g/mol
N-Boc-1,3-diaminopropan anvendes til fremstilling af spermidinanaloger såvel som til fremstilling af farmakologisk aktive forbindelser. Det bruges også i suzuki reaktion. Yderligere anvendes det til fremstilling af [3-(3-cyano-propylamino)-propyl]-carbaminsyre-tert-butylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-1,3-diaminopropan anvendes til fremstilling af spermidinanaloger såvel som til fremstilling af farmakologisk aktive forbindelser. Det bruges også i suzuki reaktion. Yderligere anvendes det til fremstilling af [3-(3-cyano-propylamino)-propyl]-carbaminsyre-tert-butylester.
Opløselighed Blandbar med
methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75178-96-0
Molekylær formel C8H19N2O2
Molekylvægt (g/mol) 175.25
MDL nummer MFCD00210021
InChI nøgle POHWAQLZBIMPRN-UHFFFAOYSA-O
Synonym n-boc-1,3-propanediamine, n-boc-1,3-diaminopropane, tert-butyl n-3-aminopropyl carbamate, tert-butyl 3-aminopropyl carbamate, n-3-aminopropyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-aminopropylcarbamate, 1-boc-amino-1,3-propanediamine, 3-amino-propyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-t-boc-1,3-propanediamine, n-tert-butoxycarbonyl-1,3-diaminopropane
PubChem CID 2735700
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCC[NH3+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-1,3-diaminopropane
Smeltepunkt ∼22 °C
Lineær formel (CH3)3COCONHCH2CH2CH2NH2
FN nummer UN3259
Opløselighedsinformation Blandet med methanol.
IUPAC navn tert-butyl-N-(3-aminopropyl)carbamat
Mængde 5 g
Formel vægt 174.24
Følsomhed Luftfølsom
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Boc-1,3-diaminopropane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-diaminopropane