missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Boc-1,2-phenyldiamine, TRC

Artikelnummer. 30331361
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331361 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331361 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6617005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Boc-1,2-phenyldiamine
CAS 146651-75-4
Molekylær formel C11H16N2O2
Mængde 5 g
Synonym N-(2-Aminophenyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (2-Aminophenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-tert-Butoxycarbonyl-o-phenylenediamine, tert-Butyl (2-Aminophenyl)carbamate
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,12H2,1-3H3,(H,13,14)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1N
IUPAC navn tert-butyl N-(2-aminophenyl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 208.26
Formel vægt 208.1212
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.