Få mere at vide
N-BOC-1,2-diaminoethane, 98%
Artikelnummer. 10390724 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10390724
Brand: Thermo Scientific Acros 389900050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 57260-73-8 | C7H16N2O2 | 160.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57260-73-8
Molekylær formel C7H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 160.22
MDL nummer MFCD00191871
InChI nøgle AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-ethylenediamine, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate, tert-butyl 2-aminoethyl carbamate, n-t-boc-ethylenediamine, n-tert-boc-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethylcarbamate, n-boc-1,2-diaminoethane, n-boc-ethane-1,2-diamine, mono-n-t-boc-eda, n-boc-diaminoethane
PubChem CID 187201
IUPAC navn tert-butyl-N-(2-aminoethyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-1, 2-diaminoethane
Kogepunkt 80°C to 84°C (0.3mmHg)
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3COC(O)NH(CH2)2NH2
Brydningsindeks 1.458
Tæthed 1.0160g/mL
Mængde 5 g
Flammepunkt >110°C
Formel vægt 160.22
Procent renhed 98%
Specifik vægtfylde 1.016
Fysisk form Olieagtig væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-1,2-diaminoethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.