Få mere at vide
N-Boc-1,2,5,6-tetrahydropyridin-4-boronsyre pinacolester, 95%
Beskrivelse
Reagens brugt til Suzuki-Miyaura krydskobling ved hjælp af palladiumphosphinkatalysator, palladiumkatalyseret ligand-kontrolleret regioselektiv Suzuki-kobling, wrenchnolol-derivat optimeret til genaktivering i celler. Anvendes også til fremstilling af adskillige enzymatiske inhibitorer og receptorligander, oralt aktive anaplastiske lymfomkinasehæmmere og oxazolcarboxamider som diacylglycerol acyltransferase-1-hæmmere til behandling af fedme og diabetes.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reagens brugt til Suzuki-Miyaura krydskobling ved hjælp af palladiumphosphinkatalysator, palladiumkatalyseret ligand-kontrolleret regioselektiv Suzuki-kobling, wrenchnolol-derivat optimeret til genaktivering i celler. Anvendes også til fremstilling af adskillige enzymatiske inhibitorer og receptorligander, oralt aktive anaplastiske lymfomkinasehæmmere og oxazolcarboxamider som diacylglycerol acyltransferase-1-hæmmere til behandling af fedme og diabetes.
Opløselighed Opløselig
i de fleste organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i de fleste organiske opløsningsmidler. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 327.23 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Fast stof |