Få mere at vide
N-Boc-1,2,5,6-tetrahydropyridin-4-boronsyre pinacolester, 95%
Artikelnummer. 15482699
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482699 1 g 1g
15492699 5 g 5g
15402709 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66193.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 286961-14-6 | C16H28BNO4 | 309,21 g/mol
Reagens brugt til Suzuki-Miyaura krydskobling ved hjælp af palladiumphosphinkatalysator, palladiumkatalyseret ligand-kontrolleret regioselektiv Suzuki-kobling, wrenchnolol-derivat optimeret til genaktivering i celler. Anvendes også til fremstilling af adskillige enzymatiske inhibitorer og receptorligander, oralt aktive anaplastiske lymfomkinasehæmmere og oxazolcarboxamider som diacylglycerol acyltransferase-1-hæmmere til behandling af fedme og diabetes.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reagens brugt til Suzuki-Miyaura krydskobling ved hjælp af palladiumphosphinkatalysator, palladiumkatalyseret ligand-kontrolleret regioselektiv Suzuki-kobling, wrenchnolol-derivat optimeret til genaktivering i celler. Anvendes også til fremstilling af adskillige enzymatiske inhibitorer og receptorligander, oralt aktive anaplastiske lymfomkinasehæmmere og oxazolcarboxamider som diacylglycerol acyltransferase-1-hæmmere til behandling af fedme og diabetes.
Opløselighed Opløselig
i de fleste organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 286961-14-6
Molekylær formel C16H28BNO4
Molekylvægt (g/mol) 309.21
MDL nummer MFCD03840345
InChI nøgle VVDCRJGWILREQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-n-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine, n-boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, tert-butyl 5,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-1 2h-carboxylate, 3,6-dihydro-2h-pyridine-1-n-boc-4-boronic acid pinacol ester, n-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 1-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine, tert-butyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate
PubChem CID 4642098
IUPAC navn tert-butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in most organic solvents. Insoluble in water.
Formel vægt 327.23
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof