Få mere at vide
N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494558
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494558 10 mg
16473126 25 mg
16471016 200 mg
16425416 100 mg
16420867 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494558 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112085
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine is an agent with carcinogenic activity.
N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine is an agent with carcinogenic activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine
Fysisk form Oil
CAS 53609-64-6
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H14N2O3
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym DHPN Di(2-hydroxypropyl)nitrosamine Diisopropanolnitrosamine
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (770.70 mM)
SMIL O=NN(CC(O)C)CC(O)C
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Formel vægt 162.19
Procent renhed 98.0%