missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Biotinylcaproylaminoethyl Methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Biotinylcaproylaminoethyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 353754-95-7 |
| Molekylær formel | C19 H34 N4 O5 S3 |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H34N4O5S3/c1-31(27,28)30-12-11-21-17(25)8-3-2-6-10-20-16(24)9-5-4-7-15-18-14(13-29-15)22-19(26)23-18/h14-15,18H,2-13H2,1H3,(H,20,24)(H,21,25)(H2,22,23,26)/t14-,15-,18-/m0/s1 |
| SMIL | CS(=O)(=O)SCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| IUPAC navn | 6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]-N-(2-methylsulfonylsulfanylethyl)hexanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 494.69 |
| Formel vægt | 494.1691 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?