missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Biotinylcaproylaminocaproylaminoethyl Methanethiosulfonate, TRC

Artikelnummer. 30341207
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341207 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341207 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3957255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Biotinylcaproylaminocaproylaminoethyl Methanethiosulfonate
CAS 1217447-71-6
Molekylær formel C25 H45 N5 O6 S3
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C25H45N5O6S3/c1-39(35,36)38-17-16-28-23(33)12-5-3-9-14-26-21(31)11-4-2-8-15-27-22(32)13-7-6-10-20-24-19(18-37-20)29-25(34)30-24/h19-20,24H,2-18H2,1H3,(H,26,31)(H,27,32)(H,28,33)(H2,29,30,34)/t19-,20-,24-/m0/s1
SMIL C(CCCC(NCCCCCC(NCCCCCC(NCCSS(C)(=O)=O)=O)=O)=O)[C@H]1[C@@]2([C@](CS1)(NC(=O)N2)[H])[H]
IUPAC navn 6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]-N-[6-(2-methylsulfonylsulfanylethylamino)-6-oxohexyl]hexanamide
Molekylvægt (g/mol) 607.85
Formel vægt 607.2532
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.