missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Biotinylcaproylaminocaproylaminoethyl Methanethiosulfonate, TRC

Artikelnummer. 30329454
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329454 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB39572510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Biotinylcaproylaminocaproylaminoethyl Methanethiosulfonate
CAS 1217447-71-6
Molekylær formel C25 H45 N5 O6 S3
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C25H45N5O6S3/c1-39(35,36)38-17-16-28-23(33)12-5-3-9-14-26-21(31)11-4-2-8-15-27-22(32)13-7-6-10-20-24-19(18-37-20)29-25(34)30-24/h19-20,24H,2-18H2,1H3,(H,26,31)(H,27,32)(H,28,33)(H2,29,30,34)/t19-,20-,24-/m0/s1
SMIL C(CCCC(NCCCCCC(NCCCCCC(NCCSS(C)(=O)=O)=O)=O)=O)[C@H]1[C@@]2([C@](CS1)(NC(=O)N2)[H])[H]
IUPAC navn 6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]-N-[6-(2-methylsulfonylsulfanylethylamino)-6-oxohexyl]hexanamide
Molekylvægt (g/mol) 607.85
Formel vægt 607.2532
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.