Få mere at vide
N-Biotinylcaproylaminocaproylaminocaproylaminoethyl Methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Biotinylcaproylaminocaproylaminocaproylaminoethyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 1322625-00-2 |
| Molekylær formel | C31H56N6O7S3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | MTSEA-BIOTINCAPCAPCAP |
| InChI formel | InChI=1S/C31H56N6O7S3/c1-47(43,44)46-22-21-35-29(41)16-7-4-12-19-33-27(39)14-5-2-10-18-32-26(38)15-6-3-11-20-34-28(40)17-9-8-13-25-30-24(23-45-25)36-31(42)37-30/h24-25,30H,2-23H2,1H3,(H,32,38)(H,33,39)(H,34,40)(H,35,41)(H2,36,37,42) |
| SMIL | CS(=O)(=O)SCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| IUPAC navn | N-[6-(2-methylsulfonylsulfanylethylamino)-6-oxohexyl]-6-[6-[5-(2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoylamino]hexanoylamino]hexanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 721.01 |
| Formel vægt | 720.3373 |